Du søkte etter: Buffere, ioniserings
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.02037.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
HMS
Artikkenummer: (1.16755.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
HMS
Artikkenummer: (85773.290)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (85772.290)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (45294.AE)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (45293.AE)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Matrix Modifier, 2% Lithium (Li) in 1% HNO₃
Artikkenummer: (95164-250ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom