Theophyllin, vannfri 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO250310050EA 465 NOK
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Theophyllin, vannfri 99+%
Theophyllin
Formel: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Smeltepunkt: 270…274 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00079619
CAS-nummer: 58-55-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %