3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO427340050EA 1700 NOK
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Smeltepunkt: 69…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01321368
CAS-nummer: 877-88-3
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %