Diethyl chloromalonate 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO114230050EA 1175 NOK
ACRO114230050 ACRO114230250
Diethyl chloromalonate 90%
Diethyl chloromalonate
Formel: C₇H₁₁ClO₄
MW: 194,61 g/mol
Smeltepunkt: 221…222 °C
Tetthet: 1,204 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009140
CAS-nummer: 14064-10-9
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %