4'-Acetamidoacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO391820250EA 990 NOK
ACRO391820250 ACRO391820050
4'-Acetamidoacetophenone 98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Smeltepunkt: 166…170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014965
CAS-nummer: 2719-21-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %