4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO392300010EA 385 NOK
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₈ClN₃
MW: 169,61 g/mol
Smeltepunkt: 249 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00673994
CAS-nummer: 2863-98-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %