4'-Iodoacetanilide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO393120250EA 4250 NOK
ACRO393120250 ACRO393120010 ACRO393120050
4'-Iodoacetanilide 97%
4'-Iodoacetanilide
Formel: C₈H₈INO
MW: 261,0597 g/mol
Smeltepunkt: 184…185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016352
CAS-nummer: 622-50-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Bleu-grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %