4-Biphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO394420250EA 3725 NOK
ACRO394420250 ACRO394420050 ACRO394420010
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Smeltepunkt: 241…245 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00093311
CAS-nummer: 5122-94-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %