3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO399840050EA
1825
NOK
ACRO399840050
ACRO399840010
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formel:
C₆H₁₁BrSi MW: 191,14 g/mol Kokepunkt: 44…45 °C (2 mmHg) Tetthet: 1,351 g/cm³ Flash punkt: 62 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00134460 CAS-nummer: 38002-45-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |