Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
428590050.EA 2800 NOK
428590050. 428590010.
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04 g/mol
Kokepunkt: 146 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,922 g/cm³
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05663847
CAS-nummer: 126689-01-8
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure