1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
434688000.EA 5225 NOK
434688000. 434681000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
1-Hexylmagnesium chloride
Formel: C₆H₁₃ClMg
MW: 144,93 g/mol
Kokepunkt: 65…68 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,965 g/cm³
Flash punkt: –25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06798087
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %