2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO438450010EA
2975
NOK
ACRO438450010
ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formel:
C₅H₃ClN₂O MW: 142,55 g/mol Smeltepunkt: 113…118 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD10696891 CAS-nummer: 933702-55-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |