9-Methylcarbazole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO441050050EA 1350 NOK
ACRO441050050
9-Methylcarbazole 99%
9-Methylcarbazole
Formel: C₁₃H₁₁N
MW: 181,23 g/mol
Kokepunkt: 163…167 °C (,4Torr)
Smeltepunkt: 86…89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013431
CAS-nummer: 1484-12-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %