4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO444670010EA 2400 NOK
ACRO444670010
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Smeltepunkt: 166…168 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04038755
CAS-nummer: 797755-07-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure