Diclofenac sodium salt 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO445250100EA 1400 NOK
ACRO445250100
Diclofenac sodium salt 98%
Diclofenac sodium salt
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Smeltepunkt: 283…285 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082251
CAS-nummer: 15307-79-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6.5 to 7.5