2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO446770050EA 3700 NOK
ACRO446770050 ACRO446770010
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Smeltepunkt: 165…167 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09031174
CAS-nummer: 851386-31-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %