3-Methoxypropionic acid 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO453320500EA 6575 NOK
ACRO453320500 ACRO453320100
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Formel: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
Kokepunkt: 116 °C (9 mmHg)
Tetthet: 1,108 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042654
CAS-nummer: 2544-06-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %