Du søkte etter: Bromide Standards
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.19896.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Bromid standardløsning, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Artikkenummer: (SUPL43147-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Bromide, 1000 mg/L, Matriks: H₂O, Applikasjon: Standard
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Bromid standardløsning, 1000 mg/l, VWR®, Innhold: KBr i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Bromid standardløsning, Specpure®, 1000 mg/l
Artikkenummer: (HONCE3006-100ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Bromid standardløsning, 1000 mg/l, Matriks: H₂O
Artikkenummer: (PROOVHG-IBR-500)
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (ORIO943506)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Bromid standardløsning, Orion™, 0,1M
UOM: 1 * 475 mL
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom