Du søkte etter: Fluoride Standards
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.19814.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Fluor standardløsning, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: NaF in H₂O
Artikkenummer: (47072-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Sodium fluoride solution, 0.1 M
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (1.09869.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Fluor standardløsning, Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: (F in H₂O).
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Fluor standardløsning, 1000 mg/l, VWR®, Innhold: NaF i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: NaF in H₂O; MDL No.: MFCD00144315
Produsent: USP
Beskrivelse: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
Produsent: Hach
Beskrivelse: Fluor standardløsning, 2 µg/ml, Matriks: H₂O, Applikasjon: Miljøstandarder, ISE Calibration
Produsent: Hach
Beskrivelse: Fluor standardløsning, 10 mg/l, Matriks: H₂O, Applikasjon: Miljøstandarder, ISE Calibration
Artikkenummer: (HACH2797149)
Produsent: Hach
Beskrivelse: For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM: 1 * 500 mL
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Fluor standardløsning, 1000 mg/l, Matriks: H₂O
Artikkenummer: (LOVI205630)
Produsent: Lovibond
Beskrivelse: Fluor standardløsning, Lovibond®, 1 mg/l, Matriks: H₂O
UOM: 1 * 30 mL
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
HMS
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques usin...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom