Du søkte etter: Nitrate Standards
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: NaNO₃ in H₂O
HMS
Artikkenummer: (1.19811.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Artikkenummer: (53638-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: N as nitrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (88088.180)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, 1000 mg/l, VWR®, Innhold: KNO₃ i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, 1000 mg/l, VWR®, Innhold: NH₄NO₃ i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, 1000 mg/l, VWR®, Innhold: KNO₃ i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, Specpure®, 1000 mg/l
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, 1000 mg/l, Matriks: H₂O
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Nitrate-Nitrogen standard solution, 1000 mg/l, Matriks: H₂O
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Nitrat standardløsning, Orion™, 1000 mg/l
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom