Du søkte etter: Iodide Standards
7  treff i ditt søk
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (41271-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Iodide in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Iodid standardløsning, 1000 mg/l, VWR®, Innhold: KI i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Artikkenummer: (42567.AE)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Iodid standardløsning, Specpure®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (HONCE3022-100ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Iodid standardløsning, 1000 mg/l, Matriks: H₂O
Artikkenummer: (662-0844)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Iodid standardløsning, Orion™, 0,1M, Matriks: H₂O
UOM: 1 * 475 mL
HMS
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Iodid standardløsning, 1000 mg/l, VHG, Innhold: NaI i H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom