Du søkte etter: Ammonium Standards
18  treff i ditt søk
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (631825-1EA)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium-¹⁵N nitrate-¹⁵N solution, NMR reference standard, 66.67 mg/ml, Supelco®, Matriks: D₂O (99.9 atom % D)
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (1.19812.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium 1.000 mg/L i vandig (fra (NH4)Cl) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard til ionekromatografi, 1000 (mg/l), Certipur®, Supelco®, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: NH₄Cl in H₂O
HMS
Artikkenummer: (89503-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriks: H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (09685-250ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Applikasjon: ISE Calibration, Kromatografistandarder, Ionekromatografistandarder
UOM: 1 * 250 mL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Innhold: NH₄Cl in H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Innhold: NH₄Cl in H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium, 1000 mg/L, VWR®, Matriks: H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Artikkenummer: (88084.180)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium, 250 mg/L, VWR®, Matriks: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (35560.AE)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (HONCE3001-100ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium-Nitrogen standard solution, 1.000 mg/l NH4 (as N) i vandig enkeltgrunnstoffsstandard til ionekromatografi, 1000 mg/L, Matriks: H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matriks: H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
HMS
Artikkenummer: (662-0383)
Produsent: WTW
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 10000 mg/L, Matriks: H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
UOM: 1 * 1 L
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 0,1M, Orion™, Applikasjon: ISE Calibration
HMS
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom