  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (8)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Barium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Barium 1.000 mg/L i fortynnet salpetersyre (from Ba(NO3)2) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard for ICP
UOM:  1 * 100 ml
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Barium 1.000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (from Ba(NO3)2) Certipur® standard for AAS
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   BaCl₂ in 7% HCl
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Barium 1.000 mg/L i fortynnet salpetersyre AVS TITRINORM® standard for AAS
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 - 5%
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   [EN]BARYUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 - 5%
UOM:  1 * 100 ml
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Barium 1000 mg/l in water enkeltgrunnstoffsstandard for ionekromatografi
UOM:  1 * 100 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Neste 