Du søkte etter: Cerium Standards
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.70311.0100)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriks: 2-3% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Cerium, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: AAS standarder
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 to 5%.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cerium Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cerium, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: ICP-MS standards
Artikkenummer: (455192A)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 to 5%.
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: AAS standarder
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cerium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
Artikkenummer: (PERCN9303765)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 125 mL
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikkenummer: (HONCE4016-500ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 500 mL
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Cerium Standard, 10000 mg/L, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: ICP standarder
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Artikkenummer: (PERCN9300110)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom