Du søkte etter: Holmium Standards
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ho₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Artikkenummer: (1.70323.0100)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Holmium Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Holmium, Matriks: 2-5% HNO₃, Applikasjon: ICP-MS standards
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: AAS standarder
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ho₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Holmium, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikkenummer: (PERCN9303776)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: ICP standarder
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: AAS standarder
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Holmium Standard, 10000 mg/L, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Artikkenummer: (PERCN9300123)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Holmium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom