Du søkte etter: Iridium Standards
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.70325.0100)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriks: 7% HCl, Applikasjon: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matriks: 10% HCl, Applikasjon: AAS standarder
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: IrCl₃.3H₂O in HCl 10%.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Iridium, Matriks: 10% HCl, Applikasjon: ICP-MS standards
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Iridium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriks: 20% HCl, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriks: 20% HCl, Applikasjon: ICP standarder
Artikkenummer: (ACRO196041000)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 10% HCl, Applikasjon: AAS standarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikkenummer: (PERCN9303778)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 10% HCl, Applikasjon: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HONCE1029-100ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (HONCE1394-100ML)
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriks: 20% HCl, Applikasjon: AAS standarder
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Iridium Standard, 10000 mg/L, Matriks: 10% HCl, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: ACSD
Beskrivelse: Iridium Standard, 1000 mg/L, Matriks: 10% HCl, Applikasjon: ICP standarder
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom