Du søkte etter: Magnesium Standards
27  treff i ditt søk
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriks: 0,5 M HNO₃, Applikasjon: AAS standarder
HMS Tilbud
Artikkenummer: (1.70331.0100)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Artikkenummer: (1.09949.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriks: 6% HCl, Applikasjon: AAS standarder
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (53906-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: ICP-MS standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (1.70379.0100)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Magnesium Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriks: Nitric acid dil., Applikasjon: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Artikkenummer: (89441-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: This standard is prepared with high purity Mg(NO₃)₂, HNO₃ and water.
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (5734.0100)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Magnesium Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Magnesium Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Magnesium, Matriks: 2-5% HNO₃, Applikasjon: ICP-MS standards
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Magnesium, Matriks: 2% HNO₃, Applikasjon: AAS standarder
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: MgO in HNO₃ 2 to 5%.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: MgO in HNO₃ 2 to 5%.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Magnesium, Matriks: H₂O, Applikasjon: Ionekromatografistandarder
HMS Sertifikater Tilbud
Artikkenummer: (458212W)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Mg in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Magnesium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriks: 5% HNO₃, Applikasjon: ICP standarder
Artikkenummer: (42443.18)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Magnesium Standard, 5000 mg/L, Specpure®, Matriks: Mineral oil, Applikasjon: Oljebaserte standader
UOM: 1 * 50 g
HMS Sertifikater
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Magnesium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriks: Mineral oil, Applikasjon: Oljebaserte standader
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom