Kuttrestistente hansker, Check & Go Red PU 1
Leverandør: Honeywell Safety Products
112-4652EA 270 NOK
112-4652 112-4650 112-4653 112-4649
Kuttrestistente hansker, Check & Go Red PU 1
Hansker
Disse strikkede hanskene av 100 % nylon har et rødt PU-belegg på håndflatene og fingertuppene. Ideelle for håndtering av små gjenstander i tørre miljøer eller håndtering av lett fete eller skitne gjenstander.
  • Strikketeknikken bidrar til en hanske som sitter godt på hånden og gir god gripeevne
  • De tette maskene (gauge 13) gir hansken perfekt støtte, begrenser gjennomtrengning av smuss og gir god følsomhet
  • Ventilert bakside optimaliserer pusteevnen
  • PU-belegg på håndflatene og fingertuppene gir fremragende slitasjebestandighet og godt grep
  • Silikonfrie: egnet for lakkering/maling
  • Fôret danner ikke nupper: egnet for presisjonsarbeid
  • Fargekoding på oversiden av hånden og fargen på belegget gjør at sikkerhetsledere og arbeidere kan se nivået av kuttbestandighet
Typiske bruksområder omfatter administrasjon, bil- og deleproduksjon, luftfart, vedlikehold og tjenester.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (3X31A), kat. II