Du søkte etter: Tang
27  treff i ditt søk
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.08803.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Skrunøkkel 1/2" x 9/16" AF, Rustfritt stål, Use with head style: ¹/₂" and ⁹/₁₆"
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: A selection of tools to assist in opening IBCs, 200 litre drums, plus bottles and other containers with DIN 32, 45, 54 and 80 caps.
Artikkenummer: (241-0053)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Herdet stål. Denne sekssidige nøkkelen er designet for bruk med Labomeca®-bosser, ledd og føtter.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (HI-199)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Artikkenummer: (BOHLD701-24)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: For opening and closing of screw caps.
Artikkenummer: (BURK5690-0180)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Strap wrench, 180 mm Ø
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (568-0686)
Produsent: SGE Analytical Science
Beskrivelse: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (NALG2195-2438)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Durable epoxy resin construction, specifically designed for Nalgene ETFE closures.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (215-3250)
Produsent: Kautex
Beskrivelse: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Single head wrench, open, SW7
Produsent: Kautex
Beskrivelse: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Artikkenummer: (119-0238)
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: Drum Wrench opens drum bung caps.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom