Baumé hydrometers with thermometer
Leverandør: Amarell
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Område Inndeling Temperaturområde Lengde Fp Art.nr Antall
0 - 10 °Bé 0,1 °Bé 0…40 °C 320 mm 1 AMARH842582
0 - 30 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843210S
30 - 70 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843216S
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall