  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Inhibitors
VWR har et stort utvalg inhibatorer til forskning. Inhibatorer brukes til å kontrollere kjemiske eller biologiske reaksjoner ved å hindre eller hemme disse.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"70"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
HMS
Artikkenummer: (M307-1ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
HMS
Artikkenummer: (J584-5MG)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A reversible serine protease inhibitor of α, β, γ, Δ-chymotrypsin. Also inhibits papain and many other cysteine proteases.
UOM:  1 * 5 mg
HMS
Artikkenummer: (J586-5MG)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   An irreversible inhibitor of cysteine proteases like papain, calpain, and cathepsin B, H, L and S. Also an effective inhibitor of collegenase.
UOM:  1 * 5 mg
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RNase inhibitor is used to inhibit the activity of RNases in reaction mixtures for cDNA synthesis and in vitro transcription, as well as for lo...
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Lanthanum chloride, releasing agent solu 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 70
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Neste