  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
cell-freezing-media
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/50/20236850.jpg
VWR har medier til frysing av celler og som gjør håndteringen av tinte celler og vev etter kryokonservering enklere.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (N400-25PK)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Bacterial Freezing Media is a sterile, ready to use cryopreservation media for long term storage of bacterial cultures. Ideal for the preservation of ...
UOM:  1 * 25 Items
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   SeraFree™ cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media c...
Produsent:  HemaCare
Beskrivelse:   CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Produsent:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM:  1 * 100 ml
Artikkenummer: (HYCLSR30001.02)
Blocked
Produsent:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM:  1 * 100 ml
Artikkenummer: (HYCLSH30894.01)
Produsent:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   HyClone AdvanceSTEM™ cryopreservation medium is formulated to support the cryopreservation of a variety of cell types including human mesenchymal stem...
UOM:  1 * 100 ml
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7