VWR®, Sikkerhetslokk
Leverandør: VWR
VWR®
590-0038EA 1300 NOK
590-0038 590-0036 590-0037
VWR®, Sikkerhetslokk
Lokk Lokk, sikkerhetsavfall
Ekstraher løsningen på en sikker måte fra beholdere og flasker, uten å bli utsatt for farlige gasser og løsemiddeldamp. Materialer av høy kvalitet (PTFE og PP) gir maksimal sikkerhet for laboratoriepersonell og miljø.
  • Anbefales for HPLC-systemer
  • Kjemisk resistent mot aggressive organiske løsninger
  • Luftventil og -filter bør skiftes ut hver sjette måned for maksimal sikkerhet
Leveringsinformasjon: Leveres med luftventil og -filter og egnet tilbehør