Recombinant Human Caspase 3
Leverandør: G Bioscienes
Recombinant human caspases 1 - 3 and 6 - 10 are supplied lyophilised in quantities of 25 units. One unit of the specific recombinant caspase is the enzyme activity that cleaves one nanomole of a specific caspase substrate per hour at 37 °C in a reaction solution containing 50mM HEPES (at a pH of 7,2), 50 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM EDTA, 5% glycerol and 10 mM DTT.
Bestillingsinformasjon: Accessories must be ordered separately.
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 EU RCH-003
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Enzyme name Caspase 3
Arter Human
Type Recombinant
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall