Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Leverandør: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
  • Dilution range: 10 µg/ml in PBS for EIA
  • Specificity: Human IgE heavy chain (Fc region)
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 μg 200 µG ICNA08634371
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reaktivitet Human
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Secondary
Klon HP6029
Vert Mouse
Isotype IgG2ak
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokjemi Yes
Immunofluorescens Yes
Flow cytometry Yes
Konsentrasjon 2,0 mg/ml
Form Liquid
Antistoff fragment F(c)
Storage temperature +2 °C to +8 °C
Uttestet applikasjon Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall