Sheep Anti-Human IgG4 Polyclonal Antibody
Leverandør: MP Biomedicals
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1 mL 1 ml ICNA08643131
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgG4
Antigen name Immunoglobulin G4
Reaktivitet Human
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Secondary
Vert Sheep
Immunokjemi Yes
Form Lyophilized
Lagringstemp 0 to +5 °C
Uttestet applikasjon Immunoelectrophoresis
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall