Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Leverandør: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgE heavy chain (Fc region).
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6061
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 μL 0,2 ml ICNA08634361
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reaktivitet Human
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Secondary
Klon HP6061
Vert Mouse
Isotype IgM
Immunokjemi Yes
Format Ascites fluid
Form Liquid
Antistoff fragment F(c)
Lagringstemp – 20 oC
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall