Mouse Anti-Human IgG1 Monoclonal Antibody (Biotin)
Leverandør: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgG1 (Fc region).
  • Working dilution: 1:500 - 1:1000 for most applications
Type: Secondary
Antigen: IgG1 Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6069
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1k
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
500 μL 500 µl ICNA08634721
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgG1
Antigen name Immunoglobulin G1
Reaktivitet Human
Konjugasjon Biotin
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Secondary
Klon HP6069
Vert Mouse
Isotype IgG1k
Immunokjemi Yes
Form Lyophilized
Antistoff fragment F(c)
Lagringstemp 0 to +5 °C
Uttestet applikasjon Immunoblot
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall