Du søkte etter: Elektroder
VWR har et stort utvalg av elektroder. Elektordene kan måle ulike kjemiske konsentrasjoner, som pH, konduktivitet, temperatur, trykk og spenning. Elektrodene kommer i plast eller glass og kan være vedlikeholdsfrie eller påfyllbare.
VWR har et stort utvalg av elektroder. Elektordene kan måle ulike kjemiske konsentrasjoner, som pH, konduktivitet, temperatur, trykk og spenning. Elektrodene kommer i plast eller glass og kan være vedlikeholdsfrie eller påfyllbare.
331  treff i ditt søk
SearchResultCount:"331"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: pH-elektroder med BNC-støpsel og -kabel.
Artikkenummer: (664-0042)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanisk, 3 m kabel, 8-pin
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kombinerte pH-elektroder med 1 m fast kabel.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, RD 223 (redox), glass, Diam×L: 12×120 mm, BNC, 1 m cable
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Med 1 m fast kabel / S7-kobling.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kombinerte elektroder gir raske, nøyaktige og stabile pH-målinger og er ideelle for kvalitetskontroll og til bruk i forskning og utvikling.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Med 1 m fast kabel.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, VWR®, 4 m kabel
Artikkenummer: (662-1796)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, pH, VWR®, Referanseelektrode med double junction, 1 m kabel, glass, Elektrolytt: 3,5 mol/l KCl, Diam×L: 12×150 mm, 3 mm pin, For: Vann, kremer, drikkevarer, TRIS-buffer
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Artikkenummer: (662-1165)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Med BNC-støpsel og -kabel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (663-0147)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, konduktivitet, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoksy, Diam×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 pinner, 1,5 m kabel
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, konduktivitet, VWR®
Artikkenummer: (664-0182)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 331
no targeter for Bottom