Du søkte etter: Elektroder, øvrige
24  treff i ditt søk
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (SCOI285221300)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: This photometric sensor can be used like any other sensor. Thanks to its USB and additional analog BNC / DIN connection, it can be connected to any ti...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Graphite electrodes are used as homogeneous catalysts.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Graphite electrodes are used mainly in electric arc furnace steel production.
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Sensoren egner seg for kalibreringsbad.
Produsent: WTW
Beskrivelse: These digital depth probes, with built-in barometric pressure and temperature compensation, combine dissolved oxygen, pH or ORP and conductivity measu...
Artikkenummer: (705-0917)
Produsent: WTW
Beskrivelse: VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BIND5002-0023)
Produsent: Binder
Beskrivelse: CO₂ sensor, CO₂ sensor
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Hach
Beskrivelse: The Radiometer Analytical electrode range features single, double, and combined metal electrodes with platinum, silver, gold, antimony, mercury and gl...
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Artikkenummer: (661-1002)
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: Elektrod, annet, Double pin platinum electrode, DM143-SC, with integrated glass sleeve, Double pin platinum electrode, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafragma: -, Diam×L: 12×144,5 mm, S7 screw cap, detachable cable
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MBVA06.6011.01)
Produsent: MBV AG
Beskrivelse: Elektrod, annet, Sensor board for MAS-100
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACHB20B112)
Produsent: Hach
Beskrivelse: The XR110 reference electrode has a glass body, red rod Ag/AgCl reference technology system, refillable electrolyte (KCl 3 M), ground joint, and porou...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SCOI285103607)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: Metal electrode, Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, glass, Diam×L: 4×120 mm, Plug head
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MMMEM2268-3)
Produsent: 3M MEDICAL
Beskrivelse: These monitoring electrodes feature a soft cloth backing and gentle adhesives which makes them ideal for use on fragile skin and on the tender skin of...
UOM: 1 * 600 Items
Artikkenummer: (SCOI285103553)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: Single platinum electrode, with glass shaft and ring shaped sensor (Ø 6 mm). For titration purposes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (662-1374)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titrat...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom