Du søkte etter: pH-elektroder
144  treff i ditt søk
SearchResultCount:"144"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kombinerte elektroder gir raske, nøyaktige og stabile pH-målinger og er ideelle for kvalitetskontroll og til bruk i forskning og utvikling.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Med 1 m fast kabel.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Med 1 m fast kabel / S7-kobling.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Artikkenummer: (662-1796)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, pH, VWR®, Referanseelektrode med double junction, 1 m kabel, glass, Elektrolytt: 3,5 mol/l KCl, Diam×L: 12×150 mm, 3 mm pin, For: Vann, kremer, drikkevarer, TRIS-buffer
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: pH-elektroder med BNC-støpsel og -kabel.
Artikkenummer: (662-1381)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kombinerte pH-elektroder med 1 m fast kabel.
Produsent: WTW
Beskrivelse: Disse utprøvde og testede pH-elektrodene er enkle å bruke og har høy kvalitet og presisjon.
Produsent: WTW
Beskrivelse: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Artikkenummer: (662-1268)
Produsent: WTW
Beskrivelse: Elektrod, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Elektrolytt: Polymer, -, For: Installation in former depth armature series TA 197-pH
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: WTW
Beskrivelse: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be con...
Produsent: WTW
Beskrivelse: Utvidet sensorkvalitet kombinert med den mest moderne måleelektronikken.
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: Med S7-, BNC- eller MultiPin™ (pH/temperatur)-kontakt.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 144
no targeter for Bottom