VWR® Standard 1000, Risteapparat, med sirkulær bevegelse
Leverandør: VWR
VWR®
444-2902EA 9675 NOK
444-2902 VWRU89032-090 444-2900 444-2901
VWR® Standard 1000, Risteapparat, med sirkulær bevegelse
Risteapparater Kretsende risteapparater
Risteapparat til generell bruk med mikroprosessorstyring. Ideell for enkle typer blanding, blottingteknikker, farging og avfarging. Justerbar hastighet gir en konsekvent, jevn blandebevegelse. Hastigheten kan justeres via dreiebryteren med 1 til 10 innstillinger, og opptrappingsfunksjonen øker sakte hastigheten til settpunktet, noe som gir ekstra sikkerhet.
  • Egnet for kontinuerlig drift
  • Kan brukes ved 0 til +40 °C (maks. 80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator, CO₂-inkubator eller kjølerom
Leveringsinformasjon: Leveres med underlagsmatte i gummi.