VWR® Standard 5000, Kretsende risteapparat
Leverandør: VWR
VWR®
444-2913EA 27875 NOK
VWRU89032-100 VWRU89032-102 444-2913 444-2914 444-2912
VWR® Standard 5000, Kretsende risteapparat
Risteapparater Kretsende risteapparater
Risteapparat for krevende bruksområder. Har mikroprosessorstyring, noe som er ideelt for blanding av tunge laster, f.eks. bakteriesuspensjoner, farging og avfarging. Justerbar hastighet gir en konsekvent, jevn blandebevegelse. Hastigheten kan justeres via dreiebryteren med 1 til 10 innstillinger, og opptrappingsfunksjonen øker sakte hastigheten til settpunktet, noe som gir ekstra sikkerhet.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 1 til 120 min
  • Et utvalg av utskiftbart tilbehør tilgjengelig
  • Kan brukes ved 0 til +40 °C (maksimum 80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator, CO₂-inkubator eller kjølerom
Leveringsinformasjon: Leveres med sklisikker underlagsmatte i gummi, men uten tilbehør. Tilbehør må bestilles separat. Se delen om tilbehør til kretsende risteapparat i VWR® Standard- og Advanced-seriene for informasjon om andre plattformer og tilbehør.