VWR® Advanced 5000, Kretsende risteapparat
Leverandør: VWR
VWR®
444-2917EA 35950 NOK
444-2917 444-2915 444-2916 VWRU89032-106
VWR® Advanced 5000, Kretsende risteapparat
Risteapparater Kretsende risteapparater
Digital shaker med mikroprosessorkontroll som er ideell for miksing av applikasjoner med tung belastning, f.eks. cellekulturer, løselighetsstudier og ekstraksjonsprosedyrer. Variabel hastighetskontroll gir konsistent, jevn ristevirkning. Accu-drive-rystesystemet gir eksepsjonell hastighetskontroll, nøyaktighet, sikkerhet og holdbarhet, systemet overvåker kontinuerlig ristehastigheten og vil opprettholde settpunktet selv under skiftende belastninger.
  • To uavhengige LED-displayer viser hastighet og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser utløpt tid eller nedtelling, automatisk avslåing og lydalarm når programmet er ferdig
  • Kan brukes ved –10 til +60 °C (maksimum 80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator, CO₂-inkubator eller kjølerom
  • 5 års garanti på motoren og drivenheten
Den viste hastigheten har en nøyaktighet på inntil 1% av den angitte hastigheten. Opptrappingsfunksjonen øker sakte hastigheten til settpunktet, noe som gir ekstra sikkerhet. En innebygd belastningsensor kan oppdage en ubalansert tilstand og vil automatisk redusere min⁻¹ til en sikker hastighet for å unngå søl og beskytte prøver. Modusen for hastighetskalibrering gjør det mulig å kalibrere hastighetsvisningen på nytt, og RS232-serieporten gir toveis kommunikasjon for datalogging og enhetsstyring.
Leveringsinformasjon: Leveres med sklisikker underlagsmatte i gummi, men uten tilbehør. Tilbehør må bestilles separat. Se delen om tilbehør til kretsende risteapparat i VWR® Standard- og Advanced-seriene for informasjon om andre plattformer og tilbehør.