Du søkte etter: Avfallsbøtter, skarpe gjenstander
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Hospidex
Beskrivelse: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Produsent: Hospidex
Beskrivelse: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Artikkenummer: (HUARSHA-41912430)
Produsent: Hospidex
Beskrivelse: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (DELT232806)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Manufactured in PP, these containers are also shockproof, perforation and solvents resistant.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: USON PLAST CO
Beskrivelse: Container, made of PP, yellow.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Medibox® containers are suitable for easy and safe disposal of all kinds of medical sharps. Consist of diverse ports for disposal without contact. Com...
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
Artikkenummer: (119-4264)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (LPIT138013)
Produsent: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Sharp disposal container, plastic, with special lid for the extraction of needles.
UOM: 1 * 40 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom