Monitorer for organiske damper
Leverandør: 3M
151-0150EA 1075 NOK
MMMA3500
Monitorer for organiske damper
Monitorene bruker diffusjonsprinsippet som innebærer gradvis blanding av molekyler fra to eller flere stoffer. De er lagd for måling av personlig eksponering på arbeidsplasser i mange forskjellige bransjer.
  • Denne monitorenet kullfilter til å fange opp organisk damp
  • En nøyaktighet på ±25% ved en sikkerhetsgrad på 95% for mange organiske damper som forekommer på arbeidsplassen
18-month shelf life.