Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Leverandør: Kinematica
POLYTRON®
431-0141EA 41625 NOK
431-0141 441-0750 431-0160
Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
Stativmodeller, digitale, volumområde fra 0,1 ml til 10 liter. Kraftige enheter for en lang rekke dispergerings- og homogeniseringsformål i laboratoriet ved hjelp av rotor/stator-prinsippet. Ekstern drift kan oppnås med datamaskinkontroll via den medfølgende programvaren og valg av AUTO–modusen.
  • Sikker hurtigkoblingsmekanisme for rask endring av dispergeringsaggregatene
  • Intelligent styring for konstant hastighet uavhengig av lastendringer
  • Myk start, overbelastningsbeskyttelse og hastighetsstabilisering
  • Tre driftsmodi, STANDARD-, TIDTAKER- og AUTO-modus
  • LCD og tastatur for bedret digitalt brukergrensesnitt for å angi og vise en rekke prosessparametre
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20, sikkerhet i henhold til EN/IEC 61010
Bestillingsinformasjon: Drivenheten leveres med PC-programvare og tilkoblingskabel til PC. Dispergeringsaggregater og stativer må bestilles separat.