Transportbeholdere, DS-serien
478-0305EA 0 NOK
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Transportbeholdere, DS-serien
Transportbeholderne brukes til sikker transport av prøver ved kryogeniske temperaturer.
Innsiden av beholderne er utstyrt med et hydrofobt, absorberende materiale. Når materialet er fullstendig mettet med flytende nitrogen, er beholderen klar for transport av prøver ved kryogeniske temperaturer, uten fare for søling av flytende nitrogen hvis beholderen velter.
Modell DS-24 kan utstyres med uttakbare absorberende patroner for lengre oppbevaring.
*DS-24 leveres uten sylinder, stativ og patron (må bestilles separat).
Sertifiseringer: Sertifisering: CE - medisinsk.
Beholderne oppfyller ikke kravene fra IATA (Air Transport Association) for infeksiøse materialer.