Rengjøringsmidler, Extran® til laboratoriet, Supelco®
Leverandør: Merck
1.07558.9025EA 8300 NOK
1.07558.9025 1.07555.2500 1.40006.5000 1.07553.5000 1.07555.9200 1.40000.9010 1.07563.2000 1.07559.9025 1.07561.9025 1.07553.0100 1.07559.9010 1.07561.9010 1.40118.2500 1.40118.9025 1.07555.1000 1.07570.9025 1.07565.2000 1.40006.2500 1.40000.2500_S 1.40000.2500 1.40006.9025 1.40000.5000 1.07555.5000 1.40000.9025 1.07555.9010 1.40118.9010 1.07553.2500 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07558.2000 1.07563.9010 1.07561.2500 1.07553.9025 1.07559.2500 1.07565.9010 1.40006.2500_S 1.40118.5000 1.07565.9025 1.07558.9010 1.07553.9010 1.07555.9025 1.40006.9010
Rengjøringsmidler, Extran® til laboratoriet, Supelco®
Rengjøringsløsninger Detergenter og overflatevasking
Et utvalg av rengjøringsmidler, både til manuell rengjøring og maskinvask, som er utviklet for å oppfylle kravene for rengjøring av glassartikler og mindre utstyr i laboratoriet.
  • Forhindrer at rester overføres til neste analyse
  • Klorfrie og biologisk nedbrytbare
Extran®-rengjøringsmidler til manuell bruk (MA).
De manuelle rengjøringsmidlene leveres i konsentratform, og rengjøringsløsningene lages ganske enkelt ved å tilsette springvann. Vanligvis er bløtlegging i opptil 2 timer tilstrekkelig, men denne tiden kan utvides for ekstra vanskelige rester. Prosessen kan også gå raskere ved å varme opp oppløsningen eller bruke den sammen med et ultrasonisk bad. For å være sikker på at det ikke er flere rester igjen, kan brukeren skylle innledningsvis med springvann og avslutte med å skylle med destillert eller demineralisert vann.
Extran®-rengjøringsmidler, væskekonsentrater, til vaskemaskiner (AP).
Disse produktene er utviklet av ledende produsenter av instrumenter i henhold til anvendbarhet for vaskemaskiner. Extran®-produktene har gjennomgått omfattende testing av effektivitet og lavt skumnivå. Det anbefales å bruke et surt skyllemiddel etter rengjøringen for å nøytralisere det alkaliske rengjøringsmiddelet. De alkaliske rengjøringsmidlene, bortsett fra Extran® AP 13, inneholder ikke surfaktanter.