Termometer, innstikk, TD 10
620-1639EA 0 NOK
VWRI620-1639
Termometer, innstikk, TD 10
Håndholdte termometre for termofølere T og K med bredt temperaturområde og god nøyaktighet.
  • Fast measurement
  • Robust and impact resistant
  • Single-point factory calibration certificate (0 °C)
Føler i rustfritt stål.
Sertifiseringer: Conform to IEC 584 - IP 55.
Leveringsinformasjon: Leveres med en klipsholder for belte,et utbyttbart 3 V CR 2032-litiumbatteri med en levetid på ca. 100 timer ved kontinuerlig bruk.